Learn More
Socorex™ Acura™ Electro 926 Micropipette
Lightweight and ergonomically friendly, this electronic single-channel micropipette comes with a QC certificate, Qualitips™ pipette tip samples and operating instructions. Socorex™ Acura™ Electro 926 Micropipette charges quickly and has a long working autonomy.
713.00€ - 1040.00€
Specifica
Tipo di batteria | 4.8V NiMH |
---|---|
Certificazione/Conformità | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, part 15 (electromagnetic compatibility), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (electrical safety), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Modello | 926 |
Numero di canali | 1 |
Product Line | Acura Electro |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11829213
|
Socorex™
926.0010 |
0.5 to 10 μL (Ultra) | Electronic Micropipette |
713.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11829223
|
Socorex™
926.0200 |
10 to 200 μL | Electronic Micropipette |
713.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11849223
|
Socorex™
926.1000 |
50 to 1000 μL | Electronic Micropipette |
713.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11839223
|
Socorex™
926.0200E |
10 to 200 μL | Electronic Micropipette Kit |
1040.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11809213
|
Socorex™
926.0002 |
0.1 to 2.0 μL | Electronic Micropipette |
713.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11849213
|
Socorex™
926.0010Y |
0.5 to 10 μL | Electronic Micropipette |
713.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11869213
|
Socorex™
926.0020 |
1.0 to 20 μL | Electronic Micropipette |
713.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11889213
|
Socorex™
926.0050 |
2.5 to 50 μL | Electronic Micropipette |
713.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Exceptional, user-friendly ergonomics.
- Lightweight.
- Easy, intuitive, self-teaching program.
- Large display, reversible right/left reading.
- Microprocessor-controlled motor.
- Swift-interchange, rapidly charging, long-working, rechargeable battery pack.
- Reduced shaft length and conical end improve drivability and access to microtubes and microplates.
- Includes pipetting cycle counter.
- Optional volumetric modules.
Specifica
4.8V NiMH | |
926 | |
Acura Electro | |
Right/Left LCD | |
<1.5 Hours |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, part 15 (electromagnetic compatibility), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (electrical safety), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) | |
1 | |
Self-teaching | |
1 Ea. | |
24 Months |