Learn More
S100P Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G6C3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | S100P |
---|---|
Clone | 1G6C3 |
Concentrazione | 1000 μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16800146
|
Proteintech
67485-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16890136
|
Proteintech
67485-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The S100P antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human S100P. This antibody recognizes human antigen. The S100P antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
S100P | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
6286 | |
Primary |
1G6C3 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG2b |