Learn More
S100A4 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 2G11B4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | S100A4 |
---|---|
Clone | 2G11B4 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16828415
|
Proteintech
66489-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16818415
|
Proteintech
66489-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
S100 belongs to the family of calcium binding proteins such as calmodulin and troponin C. S100A is composed of an alpha and beta chain whereas S100B is composed of two beta chains. S100 protein is also expressed in the antigen presenting cells such as the Langerhans cells in skin and interdigitating reticulum cells in the paracortex of lymph nodes.Specifica
S100A4 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
18A2, 42A, Calvasculin, CAPL, Fibroblast-specific protein 1, FSP1, FSP-1, Metastasin, MTS1, P9KA, PEL98, Protein Mts1, Protein S100 A4, S100A4 | |
S100A4 | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
2G11B4 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Human | |
P07091, P26447 | |
20198, 6275 | |
S100A4 Fusion Protein ag9019 | |
Primary | |
-20°C | |
S100A4 |