Learn More
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid, 98+%, ee 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11308716
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87392-07-2
Formula molecolare C5H8O3
Molecular Weight (g/mol) 116.116
Numero MDL MFCD00272639
InChI Key UJJLJRQIPMGXEZ-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo s-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, s---2-tetrahydrofuroic acid, s---tetrahydro-2-furoic acid, 2s-oxolane-2-carboxylic acid, s-tetrahydro-2-furoic acid, s---tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, unii-0i2b46k2sj, tetrahydro-2-furoic acid,-, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 2s, s---2-carboxytetrahydrofuroic acid
PubChem CID 446666
ChEBI CHEBI:45960
IUPAC Name (2S)-oxolane-2-carboxylic acid
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Densità 1.213
Punti di ebollizione 244°C
Quantità 25 g
Indice di rifrazione 1.46
Note percentuale saggio ee 98%
Numero UN UN3265
Beilstein 4658738
Peso formulazione 116.12
Percent Purity ≥98%