Learn More
Fisherbrand™ Bagno a ultrasuoni con riscaldamento serie S
Garantisce una pulizia a ultrasuoni controllata da microprocessore e tecnologia sweep di ultima generazione. I bagni a ultrasuoni Fisherbrand™ S 10 H sono facile da usare, con un pannello operativo e un display a LED chiari e ben visibili per la funzione a ultrasuoni.
Marca: Fisherbrand™ 1001214
Descrizione
- Trasduttori sandwich da 37 kHz a elevate prestazioni
- Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile anticavitazione
- Resistente all'acqua e agli spruzzi
- Manopola per l'impostazione del funzionamento continuo e di breve periodo da 1 a 30 min.
- Funzionamento a ultrasuoni con controllo della temperatura
- Funzione sweep per una distribuzione ottimale del suono nel liquido di pulizia
- Funzione di degasaggio per un efficace degasaggio del liquido di pulizia
Specifica
Acciaio inox | |
116 mm | |
230 V CA, 90 W | |
Elmasonic S 10 (H) | |
2 kg |
0.8 l | |
P 116 x L 206 x A 178 mm | |
178 mm | |
Da 30 a 80 °C | |
206 mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Bagno a ultrasuoni con riscaldamento serie S > 116mm