Learn More
Fisherbrand™ Bagno a ultrasuoni S-Series
Fisherbrand™ S 50 R Ultrasonic Water Bath features microprocessor-controlled ultrasonic modes and special predefined programs to assist every standard laboratory and cleaning application.
Marca:  Fisherbrand™ 1045437
Codice prodotto. 12689345
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Plastic carrying handles
  • Detachable mains cable
  • User-friendly clearly arranged operating panel
  • Connection rack for laboratory holder, noise-reduction operation
  • Ultrasonic tank made of cavitation-resistant stainless steel
  • Special efficient and noise-reduced Degas mode (gas liftout effect)
  • Turning knob for setting continued and short-period operation from 1 to 30 min
  • LED display for both pre-set and actual temperature, and for remaining operating time
Specifica
Specifica
230 V CA
H 335 x diam. 304 mm
335 mm
Elmasonic S 50 R
5.3 l
230 V CA, 150 w
335 mm
150 w