Learn More
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine, 97% Codice prodotto.: 11936481
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine, 97%
Codice prodotto. p-4380114 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
1 g, 1g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11936481
Marca: Thermo Scientific Acros 446650010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 154727-51-2 | C6H10F3N | 153.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 154727-51-2
Formula molecolare C6H10F3N
Molecular Weight (g/mol) 153.15
InChI Key NAXDEFXCCITWEU-YFKPBYRVSA-N
Sinonimo s-2-trifluoromethyl piperidine, 2s-2-trifluoromethyl piperidine, s-2-trifluoromethylpiperidine, 2alpha-trifluoromethyl piperidine
PubChem CID 42580051
IUPAC Name (2S)-2-(trifluoromethyl)piperidine
SMILES C1CCNC(C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Punti di ebollizione 80.0°C (200.0 Torr)
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 153.15
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lotto342643 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/10/2023 Codice prodotto446650050,446650010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine, 97% >