Learn More
(S)-(+)-2-Aminooctane, ChiPros™ 99+%, ee 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11384216
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34566-04-6
Formula molecolare C8H19N
Molecular Weight (g/mol) 129.247
Numero MDL MFCD01091021
InChI Key HBXNJMZWGSCKPW-QMMMGPOBSA-N
Sinonimo s-2-aminooctane, s-2-octanamine, s-2-octylamine, 2-octanamine, 2s, unii-7vj4uq98e4, 2s-octan-2-amine, s-+-2-aminooctane, +-2-octylamine, +-2-aminooctane, 2-octanamine, s
PubChem CID 6999019
IUPAC Name (2S)-octan-2-amine
SMILES CCCCCCC(C)N
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2-Aminooctane
Punto di fusione <-20°C
Densità 0.77
Punti di ebollizione 163°C to 165°C
Punto d'infiammabilità 50°C (122°F)
Note percentuale saggio ee ≥99%
Indice di rifrazione 1.4235
Quantità 25 g
Numero UN UN2734
Beilstein 1719319
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 129.25
Percent Purity ≥99%