Learn More
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10033863
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22323-82-6
Formula molecolare C6H12O3
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Numero MDL MFCD00063239
InChI Key RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo s-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-glycerol acetonide, s-+-1,2-isopropylideneglycerol, 4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-solketal, 1,2-isopropylidene-sn-glycerol, s-+-2,3-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-, 4s, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol
PubChem CID 736057
IUPAC Name [(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methanol
SMILES CC1(C)OCC(CO)O1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 82.0°C to 83.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 80°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4330 to 1.4350
Quantità 25 g
Beilstein 19,III,647
Indice di Merck 10,3236
Gravità specifica 1.07
Condizione di rotazione specifica + 11.00 (20.00°C c=5,CH3OH)
Rotazione specifica + 11.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Identificativo prodotto
  • (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol