Learn More
IKA™ RV 3 Rotary Evaporator with Dry Ice Condenser
The RV 3 Rotary Evaporator with Dry Ice Condenser is the manual basic model in the family of IKA™ Rotation Evaporators. Digital displays for speed and heat bath temperature ensures optimum control of all distillation processes.
3581.00€ - 3780.00€
Specifica
Peso (sistema metrico) | 28.3 kg |
---|---|
Tensione | 100/240 V |
Capacità (sistema metrico) | 1 L |
Speed | 20 to 300 rpm |
Temperature Range (Metric) | Ambient to 99°C |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di condensatore | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di condensatore | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17287489
![]() |
IKA™
0010006363 |
Dry Ice, Vertical | EU Plug |
3581.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17277489
![]() |
IKA™
0010006362 |
Dry Ice, Vertical, Coated | EU Plug |
3780.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- New 4 L heating bath with carrying handles
- Integrated safety lift-out function in case of power failure
- Locking button for fixing heating bath temperature
- Locking mechanism with indicator shows unlocked position of the vapor tube
- Flask clamping mechanism with integrated push-off function for easy exchange of evaporation flasks
- Manual lift for precise positioning of the glassware
- Adjustable immersion angle
- Ambidextrous design for single-handed manual lift handling
- Speed ranging from 20 to 300 rpm
- Low device voltage (24 V) ensures user safety
- Compatible with the entire range of IKA RV 10 glassware
Specifica
28.3 kg | |
1 L | |
Ambient to 99°C | |
Drive unit, HB eco heating bath, and RV 10.4 Dry Ice Condenser | |
330 x 440 x 530 mm | |
2+1 Year | |
RV 3 |
100/240 V | |
20 to 300 rpm | |
1500 cm2 | |
DC | |
CE | |
50/60 Hz |