Learn More
Rutin Hydrate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 207671-50-9 | C27H30O16 | 610.52 g/mol
38.99€ - 529.64€
Identificatori chimici
CAS | 207671-50-9 |
---|---|
Formula molecolare | C27H30O16 |
Molecular Weight (g/mol) | 610.52 |
Numero MDL | MFCD01319140 |
InChI Key | IKGXIBQEEMLURG-NVPNHPEKSA-N |
Sinonimo | rutin, rutoside, phytomelin, quercetin 3-rutinoside, birutan, eldrin, myrticolorin, venoruton, 3-rutinosyl quercetin, bioflavonoid |
PubChem CID | 5280805 |
ChEBI | CHEBI:28527 |
IUPAC Name | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one |
SMILES | C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC4=CC(O)=CC(O)=C4C3=O)C3=CC(O)=C(O)C=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10071480
|
Thermo Scientific Acros
132390050 |
5 g | Glass Bottle |
38.99€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10356970
|
Thermo Scientific Acros
132391000 |
100 g | Plastic bottle |
173.87€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10327020
|
Thermo Scientific Acros
132395000 |
500 g | Plastic bottle |
529.64€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
207671-50-9 | |
610.52 | |
IKGXIBQEEMLURG-NVPNHPEKSA-N | |
5280805 | |
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one |
C27H30O16 | |
MFCD01319140 | |
rutin, rutoside, phytomelin, quercetin 3-rutinoside, birutan, eldrin, myrticolorin, venoruton, 3-rutinosyl quercetin, bioflavonoid | |
CHEBI:28527 | |
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC4=CC(O)=CC(O)=C4C3=O)C3=CC(O)=C(O)C=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
Specifica
Rutin hydrate | |
207671-50-9 | |
White | |
Authentic | |
C27H30O16 | |
15, 8438 | |
Solubility in water: 1g/8l. Other solubilities: soluble in alkaline solutions,soluble in pyridine and formamide,slightly soluble in alcohol and acetone,practically insoluble in chloroform,carbone,disulfide and benzene | |
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC4=CC(O)=CC(O)=C4C3=O)C3=CC(O)=C(O)C=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O | |
610.52 | |
CHEBI:28527 | |
97+% |
97.0-102.0% | |
195.0°C | |
5.5 % to 9.0 % (500mg, 130°C, 3 hrs) (vacuum) | |
97+% | |
MFCD01319140 | |
rutin, rutoside, phytomelin, quercetin 3-rutinoside, birutan, eldrin, myrticolorin, venoruton, 3-rutinosyl quercetin, bioflavonoid | |
IKGXIBQEEMLURG-NVPNHPEKSA-N | |
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one | |
5280805 | |
664.58 | |
Powder |
Sicurezza e movimentazione
LIGHT SENSITIVE
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 205-814-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VM2975000
missing translation for 'tsca' : TSCA