Learn More
Ruthenium tetroxide, 0.5% solution in water, stabilized
CAS: 20427-56-9 | O4Ru | 165.07 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Acros 389000100
139.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10258703
  • 139.70€ / 10mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Ruthenium tetroxide
White
10 mL
RuO4
15, 8435
GJFMDWMEOCWXGJ-UHFFFAOYSA-N
tetraoxoruthenium
119079
0.5 % (typically)
1
20427-56-9, 7732-18-5
Crystalline Powder
O4Ru
MFCD00074857
ruthenium tetroxide, ruthenium tetraoxide, unii-97e960g9rp, ruthenium viii oxide, ruthenium oxide ruo4, sodium perruthenate, ruthenium oxide ruo4 , t-4, ruo4, 51429-86-8 tri-hydrochloride salt
O=[Ru](=O)(=O)=O
165.07
165.07
Glass Bottle
1.0000g/mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Ruthenium tetroxide, 0.5% solution in water