Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ruthenium Red, ≥85%, pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ruthenium Red |
Punto di fusione | > 500.0°C |
Quantità | 5 g |
Formula lineare | [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6 |
Indice di Merck | 15,8434 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
Peso formulazione | 786.35 |
Percent Purity | ≥85% |
Grado | Pure |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ruthenium Red
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.