Learn More
Ruthenium powder, -200 mesh, Premion™, 99.99+% (metals basis excluding Ca), Ca 100ppm max, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
142.71€ - 2632.10€
Identificatori chimici
CAS | 7440-18-8 |
---|---|
Formula molecolare | Ru |
Molecular Weight (g/mol) | 101.07 |
Numero MDL | MFCD00011207 MFCD03458417 |
InChI Key | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon |
PubChem CID | 23950 |
ChEBI | CHEBI:30682 |
IUPAC Name | ruthenium |
SMILES | [Ru] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15414915
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044879.03 |
1 g |
142.71€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15424915
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044879.06 |
5 g |
597.98€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15434915
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044879.14 |
25 g |
2632.10€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-18-8 | |
101.07 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
23950 | |
ruthenium |
Ru | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
CHEBI:30682 | |
[Ru] |
Specifica
Ruthenium | |
7440-18-8 | |
>99.99% (Metals basis excluding Ca) | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
ruthenium | |
23950 | |
-200 Mesh | |
Powder |
Gray | |
gray powder | |
Ru | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
[Ru] | |
101.07 | |
CHEBI:30682 | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228-H500
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-127-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures