Learn More
Ruthenium(IV) oxide hydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Ru 54-60%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11325687
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Chemical catalyst, important material for producing resistance and capacitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32740-79-7
Formula molecolare O2Ru
Molecular Weight (g/mol) 133.07
Numero MDL MFCD00149846
InChI Key WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dioxoruthenium
SMILES O=[Ru]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium (IV) oxide hydrate
Punto di fusione 1200°C (sublimation)
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1479
Informazioni di solubilità It is soluble in fused alkalis. It is insoluble in water.
Peso formulazione 133.07 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 54 to 60%
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.