Learn More
Ruthenium(IV) oxide hydrate, > 54% Ru
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ruthenium(IV) oxide hydrate |
Nota nome | >54% Ru |
Colore | Black |
Forma fisica | Fine Powder |
Quantità | 25 g |
Formula lineare | RuO2·xH2O |
Fieser | 01,984; 14,272; 04,108; 05,161 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble |
Peso formulazione | 133.07 |
Percent Purity | >54% (Ru) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Titolo del prodotto
Ruthenium(IV) oxide hydrate, > 54% Ru >