Learn More
Ruthenium(III) nitrosylsulfate, Premion™, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Electroplating, coating
122.61€ - 441.20€
Identificatori chimici
Formula molecolare [Ru(NO)]2(SO4)3
Numero MDL MFCD02684508
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11355737
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043436.03
1 g
122.61€
1g
11345737
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043436.06
5 g
441.20€
5g
Descrizione
Descrizione
Ruthenium(III) nitrosylsulfate is used in Electroplating, coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
[Ru(NO)]2(SO4)3
MFCD02684508
Specifica
Ruthenium (III) nitrosylsulfate
(metals basis)
MFCD02684508
550.34
Premion™
Powder
[Ru(NO)]2(SO4)3
Soluble in water
99.99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures