Learn More
Ruthenium(III) nitrosyl nitrate, in diluted aq. nitric acid solution, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10793403
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34513-98-9
Formula molecolare N4O10Ru
Molecular Weight (g/mol) 317.09
Numero MDL MFCD00016313
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium(III) nitrosyl nitrate
Nota nome In diluted nitric acid
Colore Brown to Orange
Forma fisica Solution
Quantità 25 mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 317.09
Percent Purity 1.5% (Ru) (typically)
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.07
Densità 1.0700g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ruthenium(III) nitrosyl nitrate, in diluted aq. nitric acid solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.