Learn More
Ruthenium(III) chloride, 99.9%, (trace metal basis), anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10049-08-8 | Cl3Ru | 207.43 g/mol
152.76€ - 2541.65€
Identificatori chimici
CAS 10049-08-8
Formula molecolare Cl3Ru
Molecular Weight (g/mol) 207.43
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10541071
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
197210020
2 g Glass bottle
152.76€
2g
10782621
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
197210100
10 g Glass bottle
573.86€
10g
15750829
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
197210500
50 g Glass bottle
2541.65€
50g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
Specifica
Identificatori chimici
10049-08-8
Cl3Ru
207.43
Specifica
Ruthenium(III) chloride
10049-08-8
Crystals or Powder
Cl3Ru
04,421; 08,437; 10,343; 13,268; 14,271; 15,280; 16,292
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in hot water, slightly soluble in alcohol
207.43
Base per metalli in tracce
>500.0°C
Black
48 to 50% (Ru)
RuCl3
15,8436
207.43
99.9%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Causes severe skin burns and eye damage.
May be corrosive to metals.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-167-5
Identificativo prodotto
  • Ruthenium(III) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.