Learn More
Ruthenium(III) chloride, 99.9%, (trace metal basis), anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10782621
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10049-08-8
Formula molecolare Cl3Ru
Molecular Weight (g/mol) 207.43
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium(III) chloride
Punto di fusione >500.0°C
Colore Black
Forma fisica Crystals or Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 48 to 50% (Ru)
Formula lineare RuCl3
Fieser 04,421; 08,437; 10,343; 13,268; 14,271; 15,280; 16,292
Indice di Merck 15,8436
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in hot water, slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 207.43
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ruthenium(III) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.