Learn More
Ruthenium black, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
247.23€ - 1157.76€
Identificatori chimici
CAS | 7440-18-8 |
---|---|
Formula molecolare | Ru |
Molecular Weight (g/mol) | 101.07 |
Numero MDL | MFCD00011207 MFCD03458417 |
InChI Key | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon |
PubChem CID | 23950 |
ChEBI | CHEBI:30682 |
IUPAC Name | ruthenium |
SMILES | [Ru] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11341729
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012354.04 |
2 g |
247.23€
2g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11351729
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012354.09 |
10 g |
1157.76€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-18-8 | |
101.07 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
23950 | |
ruthenium |
Ru | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
CHEBI:30682 | |
[Ru] |
Specifica
Ruthenium black | |
(metals basis) | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
[Ru] | |
101.07 | |
CHEBI:30682 | |
Odorless |
7440-18-8 | |
Ru | |
UN3089 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
ruthenium | |
23950 | |
99.9% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H228
Flammable solid.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228-H500
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-127-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures