Learn More
Ruthenium, 99.9%, (trace metal basis), -200 mesh, powder
Codice prodotto. p-3776783 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-18-8
Formula molecolare Ru
Molecular Weight (g/mol) 101.07
Numero MDL MFCD00011207 MFCD03458417
InChI Key KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC Name ruthenium
SMILES [Ru]
Specifica
Materiale o nome chimico Ruthenium
Colore Gray
Nota nome -200 mesh
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 8433
Peso formulazione 101.07
Grado Trace Metal
Imballaggio Glass bottle
Forma Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ruthenium, 99.9%, -200 mesh, powder
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.