Learn More
Ruthenium, 5% on activated carbon powder, reduced, nominally 50% water wet, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
64.32€ - 625.11€
Identificatori chimici
CAS | 7440-18-8 |
---|---|
Formula molecolare | Ru |
Molecular Weight (g/mol) | 101.07 |
Numero MDL | MFCD00011207 MFCD03458417 |
InChI Key | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon |
PubChem CID | 23950 |
ChEBI | CHEBI:30682 |
IUPAC Name | ruthenium |
SMILES | [Ru] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11408470
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044338.06 |
5 g |
64.32€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11428470
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044338.14 |
25 g |
208.04€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11418470
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044338.22 |
100 g |
625.11€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Beschreibung
Ruthenium, 5% on activated carbon powde is used in solar cells, which turn light energy into electrical energy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7440-18-8 | |
101.07 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
23950 | |
ruthenium |
Ru | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
CHEBI:30682 | |
[Ru] |
Spezifikation
Ruthenium | |
7440-18-8 | |
Ru | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
ruthenium | |
23950 | |
Odorless |
5% on activated carbon powder, Reduced, nominally 50% water wet | |
Powder | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
Insoluble in water. | |
[Ru] | |
101.07 | |
CHEBI:30682 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-127-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.