Learn More
Brady™ Keyed Different Safety Padlocks
Brady™ Safety Padlocks are the ultimate locks for all safety and security needs, and are precision-machined for better tamper resistance.
112.21€ - 135.00€
Specifica
Materiale | Reinforced Nylon |
---|---|
Descrizione | Safety Padlocks - Standard |
Diametro (sistema metrico) maniglione | 6.5 mm |
Dimensioni (L x P) | 38.50 x 86.50 mm |
Altezza (sistema metrico) | 38 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11896043
|
Brady™
051353 |
Black |
135.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15643497
|
Brady™
051353 |
Black | N/A | ||||||
11816053
|
Brady™
051345 |
Green |
135.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15613497
|
Brady™
051345 |
Green | N/A | ||||||
15633497
|
Brady™
051347 |
Orange | N/A | ||||||
11826053
|
Brady™
051347 |
Orange |
135.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11806053
|
Brady™
051346 |
Yellow |
135.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15623497
|
Brady™
051346 |
Yellow | N/A | ||||||
11886043
|
Brady™
051339 |
Red |
135.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15693487
|
Brady™
051339 |
Red | N/A | ||||||
Descrizione
- Unique cylinder is insulated to protect workers from shocks when key is inserted
- Six-pin precision-machined for more unique key cuts and better tamper resistance
- Reserved, paracentric keyway provides optimal security
- Special design prohibits the key from being released until the padlock shackle is closed
- Locks are compact and lightweight and resist impact, temperature, chemicals and corrosion
- Non-conductive, non-sparking body features a ribbed design for easier gripping and handling
- One key supplied with each lock
- Key retaining - key will not release until the padlock shackle is securely closed
Specifica
Reinforced Nylon | |
6.5 mm | |
38 mm | |
Hardened Steel | |
1 Ea. |
Safety Padlocks - Standard | |
38.50 x 86.50 mm | |
38.00 mm | |
6 |