Learn More
uvex Rubiflex S NB60S Chemical Protection Gloves
Long, NBR-coated chemical protection gloves feature reinforced cotton interlock supporting material for applications that require protection against chemicals and mechanical hazards.
38.20€ - 382.00€
Specifica
Applicazioni | Laboratory |
---|---|
Coating Material | NBR |
Colore | Green |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17250242
|
uvex
9893055 |
8 |
38.20€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17260242
|
uvex
9893056 |
9 |
382.00€
10 paia |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17280242
|
uvex
9893060 |
10 |
382.00€
10 paia |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17200252
|
uvex
9893199 |
11 |
382.00€
10 paia |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Description
- NBR-coated chemical protection gloves with an extended gauntlet cuff
- Reinforced cotton interlock supporting material provides mechanical protection
- Resistant to many chemicals, acids, alkalis, mineral oils, and solvents
- Ergonomic design is comfortable and highly flexible
- Silicone-free according to imprint test
Specifications
Laboratory | |
Green | |
Nitrile | |
2121X | |
JKOPT | |
Unisex | |
Cotone |
NBR | |
Sì | |
Chemical-resistant Gloves | |
Type B | |
Chemical Handling, Municipal Cleaning, Sandblasting, and Sewer Construction | |
Guanto con manichetta | |
Rubiflex S NB60S |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.