Learn More
Rubidium sulfate, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
50.15€ - 170.85€
Identificatori chimici
CAS | 7488-54-2 |
---|---|
Formula molecolare | H2O4RbS |
Molecular Weight (g/mol) | 183.54 |
Numero MDL | MFCD00011190 |
InChI Key | XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 197088 |
SMILES | [Rb].OS(O)(=O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11380719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010567.09 |
10 g |
50.15€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11390719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010567.18 |
50 g |
170.85€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Rubidium sulfate is used in hematology stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7488-54-2 | |
183.54 | |
XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N | |
[Rb].OS(O)(=O)=O |
H2O4RbS | |
MFCD00011190 | |
197088 |
Specifica
Rubidium sulfate | |
7488-54-2 | |
(metals basis) | |
MFCD00011190 | |
Soluble in water. | |
[Rb].OS(O)(=O)=O | |
183.54 | |
267 | |
Odorless | |
3.613 g/mL |
1050°C | |
Powder | |
H2O4RbS | |
rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate | |
XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N | |
rubidium(1+);sulfate | |
197088 | |
99.8% | |
1.513 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-301-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Rubidium sulfate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulfuric acid, dirubidium salt