Learn More
Rubidium nitrate, Puratronic™, 99.975% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11307007
Rubidium nitrate, Puratronic™, 99.975% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11307007
50 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Codice prodotto. 11307007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010852.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Rubidium nitrate is used in infrared radiation producing pyrotechnic compositions. It acts as a colorant and an oxidizer especially in decoys and illumination flares. Further, it is employed as a starting material in the preparation of other rubidium compounds and rubidium metal, which is utilized for the preparation of catalysts and in scintillation counters. In addition to this, it is used in fireworks to produce a red-violet color.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13126-12-0
Formula molecolare NO3Rb
Molecular Weight (g/mol) 147.47
Numero MDL MFCD00011193
InChI Key RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
PubChem CID 25731
SMILES [Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Rubidium nitrate
Punto di fusione 310°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1477
Informazioni di solubilità Soluble in water and nitric acid. Slightly soluble in acetone.
IUPAC Name rubidium(1+);nitrate
Peso formulazione 147.47
Percent Purity 99.975%
Grado Puratronic™
Indice di rifrazione 1.52
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.11 g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ05K010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2024 Catalog Number010852.18,010852.09
Numero di lottoT08I007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/08/2022 Catalog Number010852.18,010852.09
Numero di lotto22235 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010852.18,010852.09
Numero di lotto23410 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010852.18,010852.09
Numero di lottoU23F027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010852.18,010852.09
Titolo del prodotto
Rubidium nitrate, Puratronic™, 99.975% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >