Learn More
Rubidium fluoride, 99.1% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15402877
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
It is used as raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of catalyst and for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13446-74-7
Formula molecolare FRb
Molecular Weight (g/mol) 104.466
Numero MDL MFCD00011191
InChI Key AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo rubidium fluoride, rubidium fluoride rbf, rubidium monofluoride, rubidium 1+ fluoride, rubidium 1+ ion fluoride, rubidium fluoride, anhydrous, unii-63564tnj4r, acmc-20ajsd, rubidium i fluoride, rubidium fluoride, rbf
PubChem CID 83473
IUPAC Name rubidium(1+);fluoride
SMILES [F-].[Rb+]
Specifica
Materiale o nome chimico Rubidium fluoride
Punto di fusione 795°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare RbF
Numero UN UN3288
Informazioni di solubilità Soluble in water. (1306g/L at 20°C).
Peso formulazione 104.47
Percent Purity 99.1%
Indice di rifrazione 1.398
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.557 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rubidium fluoride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Rubidium fluoride