Learn More
Rubidium chloride, 99+%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 1390.0°C |
Materiale o nome chimico | Rubidium chloride |
Punto di fusione | 718.0°C |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
Quantità | 100 g |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Formula lineare | RbCl |
Indice di Merck | 15, 8417 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water,practically insoluble in alcohols |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Rubidium chloride
Titolo del prodotto
Rubidium chloride, 99+% >