Learn More
Rubidium carbonate, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048445
10 g, 10g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
Rubidium carbonate is used in glass-making by enhancing stability and durability as well as reducing its conductivity. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas. Rubidium carbonate glass has been extensively tested for use in anti-collision devices for motor vehicles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 584-09-8
Formula molecolare CO3Rb2
Molecular Weight (g/mol) 230.94
Numero MDL MFCD00011188
InChI Key WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
PubChem CID 11431
IUPAC Name rubidium(1+);carbonate
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Rubidium carbonate
Punto di fusione 837°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Rb2CO3
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 230.95
Percent Purity 99.8%
Odore Odorless
Sensibilità Very Hygroscopic
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rubidium carbonate, 99.8% (metals basis)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Rubidium carbonate
Titolo del prodotto
Rubidium carbonate, 99.8% (metals basis) >