Learn More
Rubicon Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | Rubicon |
---|---|
Concentrazione | 0.47 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16851035
|
Proteintech
21444-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16841035
|
Proteintech
21444-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Two Beclin-1-interacting proteins, the run domain Beclin-1 interacting and cysteine-rich containing protein (Rubicon) and ATG14L, reciprocally regulate autophagy at different stages. Knockdown of Rubicon caused enhancement of autophagy while that of ATG14L caused a defect in autophagosome formation. Rubicon functions as part of a Beclin-1-PIK3C3-containing autophagy complex and is also an essential, positive regulator of the NAPDH oxidase complex. Upon microbial infection or TLR2 activation, Rubicon interacts with the CYBA subunit of the NAPDH oxidase complex, leading to a burst of reactive oxygen species and inflammatory cytokines.Specifica
Rubicon | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q80U62, Q92622 | |
100502698, 303885, 9711 | |
Rubicon Fusion Protein Ag13715 | |
Primary | |
-20°C | |
RUBCN |
0.47 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Baron, KIAA0226, RUBCN, Rubicon | |
Rubcn | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |