Learn More
Welch Ilmvac™ Rubber Vacuum Hose
Thick-walled red rubber vacuum hose. Welch Ilmvac™ Rubber Vacuum Hose well suited for laboratory vacuum pump processes.
23.00€
Specifica
Materiale | Gomma |
---|---|
Overall Length (Metric) | 100 cm |
Quantità confezione | 1 Each |
Colore | Red |
Product Type | Vacuum Hose |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10061242
|
Welch Ilmvac™
828310-4 |
8mm ID, 18mm OD |
23.00€
1m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Economical
- Flexible
- Resilient
- Thick-walled
Specifica
Gomma | |
1 Each | |
Vacuum Hose |
100 cm | |
Red |