Learn More
Fisherbrand™ Coni in gomma
Fisherbrand™ Rubber Cone Filter Crucible Adapters facilitate safe and secure placement of filter crucibles into a funnel.
53.00€ - 120.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per 3690/02 |
---|---|
Materiale | Gomma |
Product Type | Cono |
Quantità | Confezione da 10 |
Codice del prodotto | Marca | Cone Size | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Cone Size | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12388845
|
Fisherbrand™
CC/2 |
27 mm I.D., 18 mm I.D. | 25mm |
67.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12308855
|
Fisherbrand™
CC/3 |
34 mm I.D., 23 mm I.D. | 30mm |
117.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12328855
|
Fisherbrand™
CC/4 |
40 mm I.D., 27 mm I.D. | 35mm |
120.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12338855
|
Fisherbrand™
CWF-820-070L |
50 mm I.D., 30 mm I.D. | 50mm |
74.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12318855
|
Fisherbrand™
CWF-820-050R |
40 mm I.D., 25 mm I.D. | 45mm |
53.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12348855
|
Fisherbrand™
CWF-820-090F |
60 mm I.D., 40 mm I.D. | 55mm |
80.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Available in a range of sizes
- Provided in packs of 10
Specifica
Per 3690/02 | |
Gomma | |
Cono | |
Confezione da 10 |