Learn More
Abeba™ Rubber 5250 Shoes
ESD dissipative shoe is acid and base resistant.
72.50€ - 74.65€
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Colore Blue
Materiale Leather
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Rubber
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15621888
Vedere i documenti
Abeba™
5250/36
36
72.50€
1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-06-2025
Aggiungi al carrello
15376701
Vedere i documenti
Abeba™
5250/37
37
72.50€
1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-06-2025
Aggiungi al carrello
15396701
Vedere i documenti
Abeba™
5250/38
38
72.50€
1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-06-2025
Aggiungi al carrello
15306711
Vedere i documenti
Abeba™
5250/39
39
74.65€
1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-06-2025
Aggiungi al carrello
15316711
Vedere i documenti
Abeba™
5250/40
40
72.50€
1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-06-2025
Aggiungi al carrello
15336711
Vedere i documenti
Abeba™
5250/41
41
72.50€
1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-06-2025
Aggiungi al carrello
15346711
Vedere i documenti
Abeba™
5250/42
42
72.50€
1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-06-2025
Aggiungi al carrello
15356711
Vedere i documenti
Abeba™
5250/43
43
74.65€
1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-06-2025
Aggiungi al carrello
15366711
Vedere i documenti
Abeba™
5250/44
44
72.50€
1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15386711
Vedere i documenti
Abeba™
5250/45
45
72.50€
1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-06-2025
Aggiungi al carrello
15312345
Vedere i documenti
Abeba™
5250/46
46
72.50€
1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-06-2025
Aggiungi al carrello
15322345
Vedere i documenti
Abeba™
5250/47
47
72.50€
1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smooth leather
  • Dark blue
  • PU midsole
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Leather top layer
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Leather
Rubber
Blue
Slip-resistant
5250