Learn More
Digi-Sense RTD Probe with Handle
Designed to give the same accuracy and benefits of an RTD Probe in a compact economical design.
168.00€ - 188.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 60 in.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 152.4 cm
Tipo di sonda RTD
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -58°F to 1292°F
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Temperature Range (Metric) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Temperature Range (Metric) Prezzo Quantità e disponibilità  
11755749
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Digi-Sense
08117-80
50.8 mm -50°C to +700°C
168.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-09-2025
Aggiungi al carrello
11745749
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Digi-Sense
08117-87
254 mm -50°C to +204°C
188.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Time constant: 1 to 3 seconds or greater.
  • Custom designs or changes to this product are available upon request.
  • Maximum error for probe assembly is ±1.1°C + 0.12% of reading below 300°F, ±0.35% of reading above 300°F.
  • Alpha coefficient is 0.003850 Ω/Ω/°C (DIN IEC 751). Resistance at ice point (0°C) is 100 Ω.
  • Note: Time constant is the time required to reach 63.2% of the new reading.
    • To determine how long it will take to reach 99% of the new reading multiply the time constant by five.
  • Note: The temperature range is for the probe tip only.
    • The handle material may be affected if the probe is rated higher than the handle depending on exposure time, application, and handle material.
    • ABS handles are rated to 220°F (104°C).
    • PVC handles are rated to 200°F (93°C).
    • Stainless Steel handles are rated at 450°F (232°C).
    • Mini Connectors are rated to 392°F (200°C).
Specifica
Specifica
60 in.
RTD
-58°F to 1292°F
152.4 cm
-50°C