Learn More
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipette Tips, Filtered, in Racks with Lift-off Lids
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtered Pipette Tips in Racks in Lift-off Lids. For use with Rainin™ LTS pipettes.
138.57€ - 146.00€
Specifica
Filtrato | Con filtro |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Colore | Natural |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free |
Formato | In rack |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11505454
![]() |
Thermo Scientific™
2789 |
1200 μL |
141.00€
pezzi 768 |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10162151
![]() |
Thermo Scientific™
2749 |
20 μl |
141.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10264671
![]() |
Thermo Scientific™
2769 |
200 μl |
138.57€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12604820
![]() |
Thermo Scientific™
2779 |
1000 μL |
146.00€
pezzi 768 |
Spedizione stimata: 29-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
The SoftFit-L System is compatible with Rainin LTS pipettes made by Rainin Instrument LCC.
- Available in low retention
- Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Specifica
Con filtro | |
Natural | |
In rack | |
Rainin LTS LiteTouch |
Sterile | |
DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free | |
Universal | |
ART SoftFit L |