missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RSPO3 Mouse anti-Human, Clone: 1E4F1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | RSPO3 |
---|---|
Clone | 1E4F1 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16848075
|
Proteintech
66314-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16838075
|
Proteintech
66314-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
RSPO3 is a member of the R-spondin family and plays a role in the regulation of Wnt (wingless-type MMTV integration site family)/beta-catenin and Wnt/planar cell polarity (PCP) signaling pathways, which are involved in development, cell growth and disease pathogenesis. RSPO3 has been shown to be involved in regulating the balance between angioblast and blood cell specification during embryonic vasculogenesis and angiogenesis and may be involved in tumor development.Specifica
RSPO3 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CRISTIN1, hPWTSR, hRspo3, Protein with TSP type 1 repeat, PWTSR, R spondin 3, Roof plate specific spondin 3, RSPO3, THSD2 | |
RSPO3 | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
1E4F1 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q9BXY4 | |
84870 | |
RSPO3 Fusion Protein Ag9899 | |
Primary | |
-20°C | |
RSPO3 |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto