Learn More
RRS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | RRS1 |
---|---|
Concentrazione | 0.32 mg/mL |
Applicazioni | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16834464
|
Proteintech
15329-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16824464
|
Proteintech
15329-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Involved in ribosome biogenesis. .Specifica
RRS1 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
A1A5P2, Q15050, Q9CYH6 | |
23212, 297784, 59014 | |
RRS1 Fusion Protein Ag7030 | |
Primary | |
-20°C | |
RRS1 |
0.32 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA0112, RRR, RRS1 | |
Rrs1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |