Learn More
Buerkle™ Round Tub
Tub for every purpose, with strong edge and practical carrying handles for safe transport. A lid can be delivered for every tub.
90.15€ - 270.00€
Specifica
Product Type | Tub |
---|---|
Materiale | HDPE |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Suitable for Use with Foodstuffs |
Quantità | 1 Ea. |
Forma | Round |
Allerta:
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10732907
|
Buerkle™
3482-0040 |
40 L |
90.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11843492
|
Buerkle™
3482-0110 |
270.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
10356612
|
Buerkle™
3482-0050 |
50 L |
108.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10412372
|
Buerkle™
3482-0075 |
75 L |
130.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Tub made of HDPE
- Temperature resistant from -30 °C to +70 °C
- Suitable for food
- High degree of chemical resistance
Specifica
Tub | |
Suitable for Use with Foodstuffs | |
Round |
HDPE | |
1 Ea. |