Learn More
Corning™ Round Ice Bucket with Lid, 2.5 L
BIOPHARMA
Multi-purpose EVA buckets that provide a non-toxic alternative to conventional ice buckets.
93.05€
Specifica
Altezza (sistema metrico) 12.1 cm
Diametro (sistema metrico) 24.1 cm
Quantità 1 Bucket / Case
Capacità (sistema metrico) 2.5 L
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
15542901
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments'
Corning™
432129
Blue
93.05€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-11-2025
Aggiungi al carrello
15552901
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments'
Corning™
432130
Green
93.05€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-12-2025
Aggiungi al carrello
15562901
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments'
Corning™
432131
Red
93.05€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-12-2025
Aggiungi al carrello
15572901
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments'
Corning™
432132
Orange
93.05€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-12-2025
Aggiungi al carrello
15592901
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments'
Corning™
432134
Pink
93.05€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-09-2025
Aggiungi al carrello
15582901
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments'
Corning™
432133
Lime Green
93.05€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-12-2025
Aggiungi al carrello
15502911
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments'
Corning™
432135
Purple
93.05€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-12-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Corning ice pans and buckets are multi-purpose pans and buckets that are a great non-toxic alternative to conventional ice pans. EVA has little or no odor, is inert and used in biomedical engineering applications such as drug delivery devices. The multi-purpose containers are highly insulative, stackable, unbreakable, lightweight and leak-proof. Containers will not 'sweat' or deform and have a textured finish on the bottom to prevent slipping on the benchtop. Ideal for use with ice, dry ice (-78°), liquid nitrogen (-196°), alcohol or saline solutions, or warm solutions (+93°C).Available in five sizes and seven vibrant colors. It can be cleaned with soap and water, 10% bleach or 70% alcohol.
  • Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
  • Will not sweat, leak or skid on bench.
Specifica
Specifica
12.1 cm
24.1 cm
1 Bucket / Case
2.5 L