Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie tonde in vetro a bocca stretta
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Colore:
Ambra
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 104
pezzi 20
pezzi 35
pezzi 60
pezzi 86
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
Colore | Clear |
Diametro (sistema metrico) interno | 46 mm |
Materiale | Vetro sodico-calcico |
ID collo (sistema metrico) | 28 mm |
N. per confezione | Confezione da 86 |
Quantità | Confezione da 86 |
Forma | Rotondo |
Altezza (sistema metrico) | 105 mm |
Product Type | Bottiglia |