Learn More
SCAT Contenitori rotondi
I contenitori tondi SCAT sono ideali per la raccolta e lo smaltimento di piccole quantità di solventi grazie alle loro dimensioni compatte. Diversi contenitori tondi SCAT possono essere facilmente posizionati presso il sistema HPLC e dotati di SCAT SafeyWasteCaps o dello SCAT Universal Waste Hub 'Jan'.
Marca:  SCAT 107722
77.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10830201
  • 98.60€ / Pezzo
Everyday Lab Essentials
Usa il codice promozionale 24132 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Realizzati in robusto HDPE o PP e quindi resistenti a tutti i solventi comunemente usati in laboratorio
  • Disponibile nelle comuni filettature S65, S70/71 e B83
  • Capacità di riempimento da 2 L molto compatte a 4 L, 10 L, 25 L, 50 L e 60 L per la raccolta di solventi voluminosi
  • Molte caratteristiche individuali come maniglie di trasporto, maniglie o scale di misurazione, che garantiscono una manipolazione sicura delle sostanze pericolose
I contenitori tondi SCAT sono un'alternativa perfetta o un complemento ai contenitori SCAT convenzionali per fornire una separazione fisica dei solventi e prevenire la miscelazione di liquidi pericolosi.
Specifica
Specifica
1.3 gal.
S65
Tanica rotonda 5 L, S65, PE-HD, dimensioni (L x A x P): 167 x 330 x 167 mm
No
HDPE
Tanica
5 L
Bianco traslucido
167 x167 x 330 mm
con impugnatura e scala di misurazione
1 Ea.
Rotonda
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
SCAT Contenitori rotondi > Material: HDPE, Thread: S65Capacity: 5L