Learn More
SCAT Contenitori rotondi
I contenitori tondi SCAT sono ideali per la raccolta e lo smaltimento di piccole quantità di solventi grazie alle loro dimensioni compatte. Diversi contenitori tondi SCAT possono essere facilmente posizionati presso il sistema HPLC e dotati di SCAT SafeyWasteCaps o dello SCAT Universal Waste Hub 'Jan'.
Marca: SCAT 107704
93.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Realizzati in robusto HDPE o PP e quindi resistenti a tutti i solventi comunemente usati in laboratorio
- Disponibile nelle comuni filettature S65, S70/71 e B83
- Capacità di riempimento da 2 L molto compatte a 4 L, 10 L, 25 L, 50 L e 60 L per la raccolta di solventi voluminosi
- Molte caratteristiche individuali come maniglie di trasporto, maniglie o scale di misurazione, che garantiscono una manipolazione sicura delle sostanze pericolose
I contenitori tondi SCAT sono un'alternativa perfetta o un complemento ai contenitori SCAT convenzionali per fornire una separazione fisica dei solventi e prevenire la miscelazione di liquidi pericolosi.
Specifica
10 L | |
Bianco traslucido | |
205 x 205 x 430 mm | |
con impugnatura e scala di misurazione | |
Tanica |
S65 | |
Tanica rotonda 10 L, S65, PE-HD, dimensioni (L x A x P): 205 x 430 x 205 mm | |
No | |
HDPE | |
Rotonda |