Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Test Tubes with NS Joint, without Graduation
Ideal for routine laboratory analysis and procedures. Lenz Laborglasinstrumente™ Test Tubes with NS Joint, without Graduation are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
45.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
---|---|
Product Type | Vetro, fondo tondo |
Materiale | Borosilicate Glass |
Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10396412
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05700007 |
Not Included |
45.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10767571
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05700107 |
Stopper |
45.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- With round bottom and NS socket
- Available without stopper, with PE stopper, or with hexagonal hollow glass stopper
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
16 mm | |
Vetro, fondo tondo | |
Borosilicate Glass | |
100 mm |