Learn More
Kimble Chase™ Round Bottom Borosilicate Glass Culture Tube
554.00€ - 574.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Imballaggio | 500Pack |
Product Type | Culture Tube |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11888482
|
Kimble Chase™
73770-20125 |
25 mL |
554.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 16-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11843133
|
Kimble Chase™
73770-20150 |
30 mL |
574.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Specifica
Single-use | |
500Pack | |
Culture Tube |