Learn More
Bochem™ Teglie rotonde in alluminio
In alluminio
30.80€ - 53.20€
Specifica
Forma del fondo | Piatto |
---|---|
Monouso | Single-use |
Materiale | Alluminio |
Forma | Round |
Tipo | Utensili da cucina |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10274411
|
Bochem™
11613 |
125 mL | 96 mm | 24 mm |
53.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10142171
|
Bochem™
11610 |
28 mL | 64 mm | 13 mm |
30.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- aluminum
- Disposable
- For single use
Specifica
Piatto | |
Alluminio | |
Utensili da cucina |
Single-use | |
Round | |
Monouso |
Titolo del prodotto
Bochem™ Teglie rotonde in alluminio