Learn More
Rotor/Stator Generators for IKA Ultra-Turrax™ Homogenizers
Marca: IKA 0008003000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Dispersing Element | |
45 mm | |
PTFE, 316L Stainless Steel | |
S 50N-G45-G | |
Wet chemical |
500 mL to 20 L | |
300 mm | |
S 50 N-G 45 G | |
1 Ea. |