Learn More
Eppendorf™ Rotor Adapters for Rotor S-4x1000
For use with a variety of tubes and plates in different shapes and sizes.
Marca: Eppendorf™ 5920720007
335.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Adapters for Rotors. Available for use with:- 5.5 to 12mL, set of 2 pcs.
- 50mL, set of 2 pcs.
- Eppendorf Tubes 5.0mL and 15mL, set of 2 pcs.
Specifica
5.5 to 12 mL | |
For Rotor S-4x1000 high-capacity buckets | |
36 | |
36/144 |
16mm | |
Round bottom | |
3046 x g | |
5.5 to 12 mL |