Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 Vertical Condenser Glass Assembly
Vertical Condenser Glass Assembly for Rotavapor R-300, 1500 cm2. Assembly features a large top inlet for easy cleaning, connection for vapor temperature sensor, and inner glass tubing/plate. Includes a 1 liter receiving flask, tubing, and a ball joint clamp.
1370.00€ - 1530.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Vertical Condensor
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotavap™ R-300, R-210, and R-215
Include Receiving Flask, Tubing, and a Ball Joint Clamp
Volume (sistema metrico) 1 L
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Material (Coating) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Material (Coating) Prezzo Quantità e disponibilità  
15540580
Vedere i documenti
BUCHI
11062433
P+G Safety Coating
1530.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
15530580
Vedere i documenti
BUCHI
11062432
No Safety Coating
1370.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Includes receiving flask (1 L), tubing, and a ball joint clamp
  • Does NOT include evaporating flask, vacuum seal, vapor duct, and condenser holder
  • For use with Rotavapor R-300, R-2XX
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (3.3)
Rotavap™ R-300, R-210, and R-215
1 L
Vertical Condensor
Receiving Flask, Tubing, and a Ball Joint Clamp