Learn More
Nabertherm Rotary Tube Furnace RSRC 1100 Series with B400 Controller
Particularly suitable for processes where continuously running batch material is heated for a short time. The furnace is positioned slightly inclined heated-up to the target temperature. The material passes through the heated area of the tube and falls on the lower end out of the tube.
17320.00€ - 19305.00€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) 1100°C
Controllo della temperatura B400
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) esterno Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) esterno Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15938440
Vedere i documenti
Nabertherm
RR0851C11
80 mm 500 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15978440
Vedere i documenti
Nabertherm
RR0871C13
80 mm 750 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15958450
Vedere i documenti
Nabertherm
RR1251C11
120 mm 500 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15998450
Vedere i documenti
Nabertherm
RR1271C13
120 mm 750 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15918450
Vedere i documenti
Nabertherm
RR1211C15
120 mm 1000 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Maximum Temperature: 1100 °C
    • Working tube made of quartz glass open at both sides
    • Thermocouple type K
  • Heating elements on support tubes provide for free radiation
  • Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Adjustable drive of approx. 2-45 rpm
  • Digital display unit for the tilting angle of the rotary tube furnace
  • Beltless drive and split-type furnace housing (opening temperature < 180 °C) provide for very easy tube removal
  • Compact system, rotary tube furnace positioned on a base frame with
    • Manual spindle drive with crank to preset the tilting angle
    • Switchgear and controls integrated
    • Castors
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Specifica
1100°C
B400